Orders LinkContactUsLinkComponent
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
With side stopcock 224 mm, 200 DN, 296 mm, 270×296 mm, 224 mm
Catalog # SCOT247856102
Supplier:   DWK Life Sciences
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
Catalog # SCOT247856102
Supplier:  DWK Life Sciences
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
Desiccators, MOBILEX type, DURAN®
With side stopcock 224 mm, 200 DN, 296 mm, 270×296 mm, 224 mm
Price
3.400,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN® klart borosilikatglas 3.3, låg med gevindudløb, type MOBILEX (GL 32), stophane med PTFE-spindel.
  • Ideel til opgaver med eller uden vakuum
  • Leveres med låg
Ordering information: Leveres uden plade. Bestil venligst en velegnet plade separat.
Specifications
  • Ø indv.:
    224 mm
  • Nominel størrelse:
    200 DN
  • Model:
    With side stopcock 224 mm
  • Seq:
    02
  • Brugbar højde:
    296 mm
  • Ø udv. × H:
    270×296 mm