Ekssikatorer, DURAN®
med NS 24/29, Novus, 200 DN, 118 mm, 270×296 mm, 200 mm
Katalog # 467-1136
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Klart DURAN®, borosilikatglas 3.3, valg af modeller med flad flange, NOVUS NS 24/29 samling, og udløb i låg med stophane eller ekssikkatorer med flad flange uden samling og låg med knop.
- Ideel til opgaver med eller uden vakuum
- Leveres med låg
: According to DIN ISO 13130
: De fleste leveres uden en plade, bestilles egnet plade separat.
Specifikationer
- Ø indv.:200 mm
- Nominel størrelse:200 DN
- Model:med NS 24/29, Novus
- Seq:017
- Brugbar højde:118 mm
- Ø udv. × H:270×296 mm