Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorer, DURAN®
Flat flange, 150 DN, 81 mm, 215×252 mm, 150 mm
  467-1134
Ekssikatorer, DURAN®
  467-1134
Ekssikatorer, DURAN®
Ekssikatorer, DURAN®
Flat flange, 150 DN, 81 mm, 215×252 mm, 150 mm
1.800,00 kr
1 * 1 Items
Klart DURAN®, borosilikatglas 3.3, valg af modeller med flad flange, NOVUS NS 24/29 samling, og udløb i låg med stophane eller ekssikkatorer med flad flange uden samling og låg med knop.
  • Ideel til opgaver med eller uden vakuum
  • Leveres med låg
 : According to DIN ISO 13130
 : De fleste leveres uden en plade, bestilles egnet plade separat.
  • Ø indv.:
    150 mm
  • Nominel størrelse:
    150 DN
  • Model:
    Flat flange
  • Seq:
    011
  • Brugbar højde:
    81 mm
  • Ø udv. × H:
    215×252 mm