Ekssikatorer, DURAN®
Flat flange, 100 DN, 58 mm, 153×187 mm, 100 mm
Katalog # 467-0055
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Klart DURAN®, borosilikatglas 3.3, valg af modeller med flad flange, NOVUS NS 24/29 samling, og udløb i låg med stophane eller ekssikkatorer med flad flange uden samling og låg med knop.
- Ideel til opgaver med eller uden vakuum
- Leveres med låg
Certifications: According to DIN ISO 13130
Bestillingsoplysninger: De fleste leveres uden en plade, bestilles egnet plade separat.
Documents
247826654
Billeder 360
Specifikationer
- Ø indv.:100 mm
- Nominel størrelse:100 DN
- Model:Flat flange
- Seq:010
- Brugbar højde:58 mm
- Ø udv. × H:153×187 mm