Buretter, Nalgene®
25 ml, 0,1 ml, 0,06 ± ml
Katalog # 612-2558
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Buretter, Nalgene®
Katalog # 612-2558
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Crystal-clear acrylic, PMP tip and TFE stopcock and plug.
- Påvirkes ikke af fortyndede mineralske syrer og baser, undtagen HF og NH₄OH
- Ikke beregnet til alkoholer og organiske opløsningsmidler
Holdbar, fremragende til generelt brug, skoler, industrilaboratorier og til brug i felten.
Certifications: ASTM E287
Documents
NALG3650-0050_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:25 ml
- Inddeling:0,1 ml
- Tolerance:0,06 ± ml
- Cat. No.:612-2558
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Stopcock assembly for burette, 25 mlStopcock assembly for burette, 25 mlNALG71-3650-1025Log ind for tilgængelighed1 * 2 Items - 2.870,00 kr