Orders LinkContactUsLinkComponent
Buretter, Nalgene®
Buretter, Nalgene®
25 ml, 0,1 ml, 0,06 ± ml
Katalog # 612-2558
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Buretter, Nalgene®
Katalog # 612-2558
   Lav fremstillingspåvirkning
Buretter, Nalgene®
Buretter, Nalgene®
25 ml, 0,1 ml, 0,06 ± ml
Price
1.470,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Crystal-clear acrylic, PMP tip and TFE stopcock and plug.
  • Påvirkes ikke af fortyndede mineralske syrer og baser, undtagen HF og NH₄OH
  • Ikke beregnet til alkoholer og organiske opløsningsmidler
Holdbar, fremragende til generelt brug, skoler, industrilaboratorier og til brug i felten.
Certifications: ASTM E287
Documents
Specifikationer
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Inddeling:
    0,1 ml
  • Tolerance:
    0,06 ± ml
  • Cat. No.:
    612-2558
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stopcock assembly for burette, 25 ml
    Stopcock assembly for burette, 25 ml
    NALG71-3650-1025
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 2.870,00 kr