Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtertragte, DURAN®
Filtertragte, DURAN®
Plade, Ø 24 mm, 30 ml, 28 mm
Katalog # 511-5117
Leverandør:   DWK Life Sciences
Filtertragte, DURAN®
Katalog # 511-5117
Leverandør:  DWK Life Sciences
Filtertragte, DURAN®
Filtertragte, DURAN®
Plade, Ø 24 mm, 30 ml, 28 mm
Price
168,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Filterhoved i DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, tragt af PP og to pakningsringe af fluorineret gummi.
  • Let udskiftelige skiver
  • Sikker og simpel fjernelse af filtreret materiale
  • Skiverne er lette at rengøre på begge sider
Slidssigte 511-5126 (48 mm Ø) er velegnet som papirfilter eller membranstøtte på 250 ml modellen.
Ordering information: Filterhoved med gevind, tragt og to pakningsringe. Uden filterskive.
Specifikationer
  • Til:
    Plade, Ø 24 mm
  • Gevind:
    28 mm
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Seq:
    04