Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtertragte, DURAN®
Plade, Ø 90 mm, 1000 ml, 95 mm
Katalog # 511-5130
Leverandør:   DWK Life Sciences
Filtertragte, DURAN®
Katalog # 511-5130
Leverandør:  DWK Life Sciences
Filtertragte, DURAN®
Filtertragte, DURAN®
Plade, Ø 90 mm, 1000 ml, 95 mm
Price
1.360,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Filterhoved i DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, tragt af PP og to pakningsringe af fluorineret gummi.
  • Let udskiftelige skiver
  • Sikker og simpel fjernelse af filtreret materiale
  • Skiverne er lette at rengøre på begge sider
Slidssigte 511-5126 (48 mm Ø) er velegnet som papirfilter eller membranstøtte på 250 ml modellen.
 : Filterhoved med gevind, tragt og to pakningsringe. Uden filterskive.
Specifikationer
  • Til:
    Plade, Ø 90 mm
  • Gevind:
    95 mm
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Seq:
    03