Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtertragte, DURAN®
Plade, Ø 50 mm, 250 ml, 54 mm
  511-5120
Filtertragte, DURAN®
  511-5120
Filtertragte, DURAN®
Filtertragte, DURAN®
Plade, Ø 50 mm, 250 ml, 54 mm
596,00 kr
1 * 1 Items
Filterhoved i DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, tragt af PP og to pakningsringe af fluorineret gummi.
  • Let udskiftelige skiver
  • Sikker og simpel fjernelse af filtreret materiale
  • Skiverne er lette at rengøre på begge sider
Slidssigte 511-5126 (48 mm Ø) er velegnet som papirfilter eller membranstøtte på 250 ml modellen.
 : Filterhoved med gevind, tragt og to pakningsringe. Uden filterskive.
  • Til:
    Plade, Ø 50 mm
  • Gevind:
    54 mm
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Seq:
    02