Orders LinkContactUsLinkComponent
Dunke, engangsbrug, Nalgene®
Single-use HDPE carboy, sterile, 20 L, Carboy, HDPE, hvid, 284 mm, 64 mm, 502 mm, 83B
  215-1182
   Lav fremstillingspåvirkning
Dunke, engangsbrug, Nalgene®
  215-1182
   Lav fremstillingspåvirkning
Dunke, engangsbrug, Nalgene®
Dunke, engangsbrug, Nalgene®
Single-use HDPE carboy, sterile, 20 L, Carboy, HDPE, hvid, 284 mm, 64 mm, 502 mm, 83B
8.590,00 kr
1 * 6 Items
HDPE, gennemskinnelig med hvid PP-lukning.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant from –100 to +120 °C
  • Complies with the requirements of USP class VI, non cytotoxic
Mere sikkert end glas. Ideel til opbevaring af sterile væsker og farmaceutiske/biotekniske produkter. Den ekstra brede munding gør fyldning og tømning lettere.
Eliminate cleaning, prep and set-up costs with ready-to-use Nalgene™ single-use HDPE carboys. Supplied sterile for one-time use, the high-density polyethelyne vessels are ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.
  • Udv.Ø:
    284 mm
  • Gevind:
    83B
  • Model:
    Carboy
  • Kapacitet:
    20 L
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Single-use HDPE carboy, sterile
  • Højde:
    502 mm
  • Materiale:
    HDPE
  • Seq:
    01
  • Hals indv. Ø:
    64 mm
  • Cat. No.:
    215-1182
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 216-0386
    Håndtag, rustfrit stål
    1 * 1 Items - kr479.00