Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatoelåg, DURAN®
Ekssikatoelåg, DURAN®
Med GL 32, MOBILEX, 200 DN
Katalog # 467-1380
Leverandør:   DWK Life Sciences
Ekssikatoelåg, DURAN®
Katalog # 467-1380
Leverandør:  DWK Life Sciences
Ekssikatoelåg, DURAN®
Ekssikatoelåg, DURAN®
Med GL 32, MOBILEX, 200 DN
Price
986,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear plain lids for desiccators. Lids have either knob or NS-connection for stop cork (Novus) or thread connection for stop cork (Mobilex).
Certifications: According to DIN ISO 13130
Specifikationer
  • Nominel størrelse:
    200 DN
  • Model:
    Med GL 32, MOBILEX
  • Seq:
    023