Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Nalgene®
Centrifugerør, Nalgene®
50 ml, 28,8×103,1 mm, uden cap, 50000×g
Katalog # 525-2888
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nalgene®
Katalog # 525-2888
   Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, Nalgene®
Centrifugerør, Nalgene®
50 ml, 28,8×103,1 mm, uden cap, 50000×g
Price
587,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PC, rund bund og uden kant, autoklaverbar.
  • Transparent
  • Tåler centrifugering op til 50 000 ×g
  • Kan anvendes i kølede og ikke-kølede centrifuger
Bestillingsoplysninger: 525-2889 og 525-2890 er med kant.
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    28,8×103,1 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Seq:
    06
  • RCF maks.:
    50000×g
  • Cat. No.:
    525-2888
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning