Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Centrifugerør, Nalgene®

16 ml, 17,9×99,8 mm, uden cap, 50000×g
  525-2885
   Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, Nalgene®
  525-2885
   Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, Nalgene®
Centrifugerør, Nalgene®

16 ml, 17,9×99,8 mm, uden cap, 50000×g

 
527,00 kr
   
1 * 10 Items
 

PC, rund bund og uden kant, autoklaverbar.

  • Transparent
  • Tåler centrifugering op til 50 000 ×g
  • Kan anvendes i kølede og ikke-kølede centrifuger

 : 525-2889 og 525-2890 er med kant.

 
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    17,9×99,8 mm
  • Kapacitet:
    16 ml
  • Seq:
    03
  • RCF maks.:
    50000×g
  • Cat. No.:
    525-2885
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning