Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatoelåg, DURAN®
Med NS 24/29, NOVUS, 200 DN
Katalog # 467-1280
Leverandør:   DWK Life Sciences
Ekssikatoelåg, DURAN®
Katalog # 467-1280
Leverandør:  DWK Life Sciences
Ekssikatoelåg, DURAN®
Ekssikatoelåg, DURAN®
Med NS 24/29, NOVUS, 200 DN
Price
1.130,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear plain lids for desiccators. Lids have either knob or NS-connection for stop cork (Novus) or thread connection for stop cork (Mobilex).
 : According to DIN ISO 13130
Specifikationer
  • Nominel størrelse:
    200 DN
  • Model:
    Med NS 24/29, NOVUS
  • Seq:
    012