Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatoelåg, DURAN®
Ekssikatoelåg, DURAN®
Med knop, 300 DN
Katalog # 467-1190
Leverandør:   DWK Life Sciences
Ekssikatoelåg, DURAN®
Katalog # 467-1190
Leverandør:  DWK Life Sciences
Ekssikatoelåg, DURAN®
Ekssikatoelåg, DURAN®
Med knop, 300 DN
Price
1.420,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear plain lids for desiccators. Lids have either knob or NS-connection for stop cork (Novus) or thread connection for stop cork (Mobilex).
 : According to DIN ISO 13130
Specifikationer
  • Nominel størrelse:
    300 DN
  • Model:
    Med knop
  • Seq:
    008