Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
30 ml, 25,8×94 mm, Skruelåg, 50000×g
  525-2223
   Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
  525-2223
   Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
30 ml, 25,8×94 mm, Skruelåg, 50000×g
1.540,00 kr
1 * 10 Items
Rund bund og uden kant, autoklaverbar.
  • Tåler centrifugering op til 50000×g
  • Ideel til kølede såvel som ikke-kølede centrifuger
  • Ved hastigheder over 10000×g anbefales brug af låg
FEP
Transparent. Tåler alle former for syrer, baser eller opløsningsmidler. Fremragende til ekstraktioner af kloroform og phenol.
PSF
Transparent. Syre- og base-resistent.
PC
Transparent.
PPCO
Transparent. Bedre kemisk resistens end PC.
Caution: Note: (Actual brim capacity of 50 ml Centrifuge tubes Oak Ridge is 42 ml).
  • Lukkestørrelse:
    Skruelåg
  • Ø×L:
    25,8×94 mm
  • Kapacitet:
    30 ml
  • RCF maks.:
    50000×g
  • Cat. No.:
    525-2223
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning