Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Nalgene®
Centrifugerør, Nalgene®
16 ml, 17,8×98,6 mm, uden cap, 50000×g
Katalog # 525-2855
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nalgene®
Katalog # 525-2855
   Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, Nalgene®
Centrifugerør, Nalgene®
16 ml, 17,8×98,6 mm, uden cap, 50000×g
Price
462,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PPCO, rund bund og ingen kant, autoklaverbar.
  • Transparent, fremragende kemisk resistens
  • Tåler centrifugering op til 50 000×g
  • Bedre egnet til lave temperaturer end PP
Bestillingsoplysninger: 525-2859 og 525-2860 er med kant.
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    17,8×98,6 mm
  • Kapacitet:
    16 ml
  • Seq:
    03
  • RCF maks.:
    50000×g
  • Cat. No.:
    525-2855
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning