Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Nalgene®
Centrifugerør, Nalgene®
12 ml, 15,8×102,1 mm, uden cap, 50000×g
Catalog # 525-2853
   Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, Nalgene®
Catalog # 525-2853
   Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, Nalgene®
Centrifugerør, Nalgene®
12 ml, 15,8×102,1 mm, uden cap, 50000×g
Price
442,00 kr
Log in for availability
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PPCO, rund bund og ingen kant, autoklaverbar.
  • Transparent, fremragende kemisk resistens
  • Tåler centrifugering op til 50 000×g
  • Bedre egnet til lave temperaturer end PP
Ordering information: 525-2859 og 525-2860 er med kant.
Specifications
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    15,8×102,1 mm
  • Kapacitet:
    12 ml
  • Seq:
    01
  • RCF maks.:
    50000×g
  • Cat. No.:
    525-2853
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning