Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Nalgene®

Centrifugerør, Nalgene®

50 ml, 28,7×134,1 mm, uden cap, 6000×g
Katalog # 525-2812
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nalgene®
Katalog # 525-2812
   Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, Nalgene®
Centrifugerør, Nalgene®

50 ml, 28,7×134,1 mm, uden cap, 6000×g

Price
826,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents

PC, konisk bund og ingen kant, gradueret, autoklaverbar.

  • Transparent, støbte gradueringer
  • Kan modstå centrifugering op til 6000 ×g
  • Til kølede såvel som ikke-kølede centrifuger
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    28,7×134,1 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • RCF maks.:
    6000×g
  • Cat. No.:
    525-2812
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning