Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Nalgene®

Centrifugerør, Nalgene®

15 ml, 17×120,1 mm, uden cap, 6000×g
Katalog # 525-2811
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nalgene®
Katalog # 525-2811
   Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, Nalgene®
Centrifugerør, Nalgene®

15 ml, 17×120,1 mm, uden cap, 6000×g

Price
605,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents

PC, konisk bund og ingen kant, gradueret, autoklaverbar.

  • Transparent, støbte gradueringer
  • Kan modstå centrifugering op til 6000 ×g
  • Til kølede såvel som ikke-kølede centrifuger
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    17×120,1 mm
  • Kapacitet:
    15 ml
  • RCF maks.:
    6000×g
  • Cat. No.:
    525-2811
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.