Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
15 ml
Katalog # 215-1062
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Katalog # 215-1062
   Lav fremstillingspåvirkning
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
15 ml
Price
509,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
LDPE, transparent med farvekodede (rød, grøn, blå, hvid og gul) PP-skruelåg og LDPE doseringsspids.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
  • Drop control tip snaps securely into place, drops are dispensed individually
  • Flexible for easy handling, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Identifikation af reagenser er meget nemt med de forskellige farver på skruelågene. Disse drypflasker yder en stabil og repeterbar dispensering af reagenser og andre væsker. De kan anvendes som et godt alternativ til pipetter og andre konventionelle dispenseringsværktøjer. De er velegnede til de fleste biotekniske, diagnostiske og farmaceutiske opgaver.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    15 ml
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    215-1062
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning