Orders LinkContactUsLinkComponent
Dråbeflasker, Nalgene®
Dråbeflasker, Nalgene®
4 ml, LDPE, transparent
Catalog # 215-7173
   Lav fremstillingspåvirkning
Dråbeflasker, Nalgene®
Catalog # 215-7173
   Lav fremstillingspåvirkning
Dråbeflasker, Nalgene®
Dråbeflasker, Nalgene®
4 ml, LDPE, transparent
Price
461,00 kr
Log in for availability
1 * 25 Items
Product Details & Documents
LDPE, gennemskinnelig eller LDPE, hvid med hvidt PP-skruelåg og LDPE-doseringsspids.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • Drop-control tip snaps securely into place, drops are dispensed individually
  • Flexible for easy handling, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Disse drypflasker yder en stabil og repeterbar dispensering af reagenser og andre væsker. De kan anvendes som et godt alternativ til pipetter og andre konventionelle dispenserings værktøjer. De er velegnede til de fleste biotekniske, diagnostiske og farmaceutiske opgaver. Hvidt materiale, som er ideelt til UV-følsomme produkter.
Specifications
  • Kapacitet:
    4 ml
  • Materiale:
    LDPE, transparent
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    215-7173
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning