Dråbeflasker, Nalgene®
15 ml, LDPE, transparent
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Dråbeflasker, Nalgene®
Katalog # 215-7172
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
LDPE, gennemskinnelig eller LDPE, hvid med hvidt PP-skruelåg og LDPE-doseringsspids.
- Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
- Drop-control tip snaps securely into place, drops are dispensed individually
- Flexible for easy handling, leakproof
- Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Disse drypflasker yder en stabil og repeterbar dispensering af reagenser og andre væsker. De kan anvendes som et godt alternativ til pipetter og andre konventionelle dispenserings værktøjer. De er velegnede til de fleste biotekniske, diagnostiske og farmaceutiske opgaver. Hvidt materiale, som er ideelt til UV-følsomme produkter.
Specifikationer
- Kapacitet:15 ml
- Materiale:LDPE, transparent
- Seq:05
- Cat. No.:215-7172
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning