Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, DURAN®
Centrifugerør, DURAN®
Centrifugerør med konisk bund, vinkel 30°, 12 ml, 16×100 mm, uden cap
Katalog # 525-1122
Leverandør:   DWK Life Sciences
Centrifugerør, DURAN®
Katalog # 525-1122
Leverandør:  DWK Life Sciences
Centrifugerør, DURAN®
Centrifugerør, DURAN®
Centrifugerør med konisk bund, vinkel 30°, 12 ml, 16×100 mm, uden cap
Price
49,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Max. RCF: 4000×g
Robust universal centrifuge tubes for a wide variety of applications.
525-1110 and 525-1114 not in accordance with DIN.
Certifications: DIN 58970 (Part 2) only for round bottom tubes.
Documents
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    16×100 mm
  • Kapacitet:
    12 ml
  • Beskrivelse:
    Centrifugerør med konisk bund, vinkel 30°