Orders LinkContactUsLinkComponent
Closed dome tanks
Closed dome tanks
Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm, 210 l, 559×1099 mm
Catalog # NALG2650-0055
   Lav fremstillingspåvirkning
Closed dome tanks
Catalog # NALG2650-0055
   Lav fremstillingspåvirkning
Closed dome tanks
Closed dome tanks
Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm, 210 l, 559×1099 mm
Price
15.800,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Documents
Specifications
  • Kapacitet:
    210 l
  • Beskrivelse:
    Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm
  • Ø udv. × H:
    559×1099 mm
  • Cat. No.:
    NALG2650-0055
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Cap størrelse
    Til flasker
    Availability
    Price
  • NALG2651-0200
    med silikonepakning, halvmuffe
    152,3 mm
    75/115/ 210/380 l
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 9.480,00 kr