Closed dome tanks
Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm, 115 l, 470×981 mm
Katalog # NALG2650-0030
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Closed dome tanks
Katalog # NALG2650-0030
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Documents
NALG2650-0030_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:115 l
- Beskrivelse:Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm
- Ø udv. × H:470×981 mm
- Cat. No.:NALG2650-0030
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #Cap størrelseTil flaskerTilgængelighedPrice
- med silikonepakning, halvmuffemed silikonepakning, halvmuffeNALG2651-0200152,3 mm75/115/ 210/380 lLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 9.480,00 kr