Orders LinkContactUsLinkComponent
Closed dome tanks
Closed dome tanks
Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm, 75 l, 419×813 mm
Katalog # NALG2650-0020
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Closed dome tanks
Katalog # NALG2650-0020
   Lav fremstillingspåvirkning
Closed dome tanks
Closed dome tanks
Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm, 75 l, 419×813 mm
Price
9.090,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Documents
Specifikationer
  • Kapacitet:
    75 l
  • Beskrivelse:
    Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm
  • Ø udv. × H:
    419×813 mm
  • Cat. No.:
    NALG2650-0020
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Cap størrelse
    Til flasker
    Tilgængelighed
    Price
  • med silikonepakning, halvmuffe
    med silikonepakning, halvmuffe
    NALG2651-0200
    152,3 mm
    75/115/ 210/380 l
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 9.480,00 kr