Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til separationstragte, DURAN®
Propper til separationstragte, DURAN®
100 ml
Katalog # SCOT210132403
Leverandør:   DWK Life Sciences
Propper til separationstragte, DURAN®
Katalog # SCOT210132403
Leverandør:  DWK Life Sciences
Propper til separationstragte, DURAN®
Propper til separationstragte, DURAN®
100 ml
Price
624,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • For glass manipulators
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Specifikationer
  • Kapacitet:
    100 ml