Dunke, Nalgene®
10 l, 191×229×368 mm, 53B
216-8692
HDPE, gennemskinnelig med hvidt PP-skruelåg.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent fra −100 til +120 °C
- Stabilt, lækagesikret og robust design med indstøbte gradueringer i gallon og liter
God stabilitet takket været en stor bund og et lavt tyngdepunkt. Tuden er lang nok til at give en nøjagtig ophældning af væsker. Med fastgjort forseglingslåg, som ikke kan forsvinde. Bunden er forsynet med fordybninger, som giver yderlig støtte ved ophældning.
- Gevind:53B
- Kapacitet:10 l
- B×D×H:191×229×368 mm
- Cat. No.:216-8692
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning