Dunke, Nalgene®
6 l, 152×203×343 mm, 53B
Katalog # 216-8691
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE, gennemskinnelig med hvidt PP-skruelåg.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent fra −100 til +120 °C
- Stabilt, lækagesikret og robust design med indstøbte gradueringer i gallon og liter
God stabilitet takket været en stor bund og et lavt tyngdepunkt. Tuden er lang nok til at give en nøjagtig ophældning af væsker. Med fastgjort forseglingslåg, som ikke kan forsvinde. Bunden er forsynet med fordybninger, som giver yderlig støtte ved ophældning.
Documents
NALG2240-0050_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Gevind:53B
- Kapacitet:6 l
- B×D×H:152×203×343 mm
- Cat. No.:216-8691
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning