Dråbeflasker, DURAN®
100 ml, ravfarvet, 105 mm
Katalog # 215-6222
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Sodakalkglas, klart eller ravfarvet.
- Gode kemiske og fysiske egenskaber
- Må kun bruges til opgaver, hvor der ikke opstår høje termiske belastninger
- Udskiftelig NS-glaspipette med gummisugebold
Brun som beskytter lysfølsomt materiale.
Specifikationer
- Kapacitet:100 ml
- Farve:ravfarvet
- Højde:105 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Replacement pipette for 100 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 116 mm, Ø 9 mmReplacement pipette for 100 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 116 mm, Ø 9 mmSCOT232712405Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 552,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Replacement pipette for 50 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 98 mm, Ø 9 mmReplacement pipette for 50 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 98 mm, Ø 9 mmSCOT232711709Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 530,00 kr
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



