Erlenmeyer flasks with thread, DURAN®
1000 ml, 225 mm, 131 mm, GL 32
Katalog # 201-0376
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, uden eller med rød PBT skruelåg.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Volumengradueringer og mærkningsområde. En PTFE-belagt forsegling, som er indbygget i låget, garanterer at kolberne er helt tætte.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:131 mm
- Gevind:GL 32
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:225 mm
- Seq:08