Erlenmeyer flasks with thread, DURAN®
250 ml, 145 mm, 85 mm, GL 32
Katalog # 214-0190
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, uden eller med rød PBT skruelåg.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Volumengradueringer og mærkningsområde. En PTFE-belagt forsegling, som er indbygget i låget, garanterer at kolberne er helt tætte.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:85 mm
- Gevind:GL 32
- Kapacitet:250 ml
- Højde:145 mm
- Seq:06