Orders LinkContactUsLinkComponent
Petriskåle, Duroplan®, DURAN®
Petriskåle, Duroplan®, DURAN®
External Ø×H = 80×22 mm, Duroplan®, 74 mm, 20 mm, Ikke steril
Katalog # 391-0820
Leverandør:   DWK Life Sciences
Petriskåle, Duroplan®, DURAN®
Katalog # 391-0820
Leverandør:  DWK Life Sciences
Petriskåle, Duroplan®, DURAN®
Petriskåle, Duroplan®, DURAN®
External Ø×H = 80×22 mm, Duroplan®, 74 mm, 20 mm, Ikke steril
Price
144,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar. Denne plade anvendes i den farmaceutiske eller fødevareindustrien, samt i hospitalsmiljøer til overflader såsom hud, operationsborde og arbejdsflader.
  • Base and lid are flat inside and out, free from bubbles and streaks
  • Allow even distribution of culture media
  • Distortion-free transparency
  • Resistant against temperature and chemicals
DIN 13132
Certifications: DIN 13132
Specifikationer
  • Ø:
    74 mm
  • Sterilitet:
    Ikke steril
  • Version:
    Duroplan®
  • Beskrivelse:
    External Ø×H = 80×22 mm
  • Højde:
    20 mm