Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, DURAN®
Centrifugerør, DURAN®
Centrifugerør med konisk bund, vinkel 60°, 50 ml, 34×100 mm, uden cap
Catalog # 525-1142
Supplier:   DWK Life Sciences
Centrifugerør, DURAN®
Catalog # 525-1142
Supplier:  DWK Life Sciences
Centrifugerør, DURAN®
Centrifugerør, DURAN®
Centrifugerør med konisk bund, vinkel 60°, 50 ml, 34×100 mm, uden cap
Price
139,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Max. RCF: 4000×g
Robust universal centrifuge tubes for a wide variety of applications.
525-1110 and 525-1114 not in accordance with DIN.
Certifications: DIN 58970 (Part 2) only for round bottom tubes.
Documents
Specifications
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    34×100 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Beskrivelse:
    Centrifugerør med konisk bund, vinkel 60°