Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, DURAN®

Centrifugerør, DURAN®

Centrifugerør, rundbundet, 6 ml, 12×100 mm, uden cap
Katalog # 525-1102
Leverandør:   DWK Life Sciences
Centrifugerør, DURAN®
Katalog # 525-1102
Leverandør:  DWK Life Sciences
Centrifugerør, DURAN®
Centrifugerør, DURAN®

Centrifugerør, rundbundet, 6 ml, 12×100 mm, uden cap

Price
45,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.

  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Max. RCF: 4000×g

Robust universal centrifuge tubes for a wide variety of applications.

525-1110 and 525-1114 not in accordance with DIN.

Certifications: DIN 58970 (Part 2) only for round bottom tubes.

Documents

Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    12×100 mm
  • Kapacitet:
    6 ml
  • Beskrivelse:
    Centrifugerør, rundbundet