Orders LinkContactUsLinkComponent
DURAN® Specimen Jars
DURAN® Specimen Jars
750 ml, 90 mm, 240 mm
Katalog # 216-3318
Leverandør:   DWK Life Sciences
DURAN® Specimen Jars
Katalog # 216-3318
Leverandør:  DWK Life Sciences
DURAN® Specimen Jars
DURAN® Specimen Jars
750 ml, 90 mm, 240 mm
Price
1.110,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Med sleben prop som fod. Luft- og væsketæt hvis der bruges smørefedt.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    90 mm
  • Kapacitet:
    750 ml
  • Højde:
    240 mm
  • Seq:
    04