Orders LinkContactUsLinkComponent
DURAN® Specimen Jars
DURAN® Specimen Jars
100 ml, 52 mm, 135 mm
Katalog # 216-3315
Leverandør:   DWK Life Sciences
DURAN® Specimen Jars
Katalog # 216-3315
Leverandør:  DWK Life Sciences
DURAN® Specimen Jars
DURAN® Specimen Jars
100 ml, 52 mm, 135 mm
Price
614,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Med sleben prop som fod. Luft- og væsketæt hvis der bruges smørefedt.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    52 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Højde:
    135 mm
  • Seq:
    01