Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type, Nalgene®
Bægerglas, lav type, Nalgene®
600 ml
Katalog # 213-7216
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Bægerglas, lav type, Nalgene®
Katalog # 213-7216
   Lav fremstillingspåvirkning
Bægerglas, lav type, Nalgene®
Bægerglas, lav type, Nalgene®
600 ml
Price
1.830,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PTFE/PFA, transparent, uden tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj termisk resistens fra –270 til +250 °C
  • Autoklaverbare
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation. No drip, single spout design provides precision pouring control.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    600 ml
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    213-7216
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning