Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type, Nalgene®
250 ml
  213-7214
   Lav fremstillingspåvirkning
Bægerglas, lav type, Nalgene®
  213-7214
   Lav fremstillingspåvirkning
Bægerglas, lav type, Nalgene®
Bægerglas, lav type, Nalgene®
250 ml
kr1,290.00
1 * 1 Items
PTFE/PFA, transparent, uden tud.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj termisk resistens fra –270 til +250 °C
  • Autoklaverbare
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation. No drip, single spout design provides precision pouring control.
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    213-7214
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning