Bægerglas, lav type, Nalgene®
4000 ml, 500 - 4000 ml
Katalog # 213-7139
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Bægerglas, lav type, Nalgene®
Katalog # 213-7139
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PMP (TPX), krystalklar
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +150 °C, autoklaverbare v. +121 °C (maks. 20 minutter)
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Designet til almindelig laboratoriebrug. Med tud og letaflæselige, gradueringer, plastkode, maksimal brugstemperatur og symbolet for 'Ikke flammesikker'. Ribbet, så de er nemmere at stable.
ISO 7056
: ISO 7056
Specifikationer
- Graduation rækkevidde:500 - 4000 ml
- Kapacitet:4000 ml
- Seq:10
- Cat. No.:213-7139
- Miljøcertificering:ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning