Bægerglas, lav type, Nalgene®
2000 ml, 200 - 2000 ml
Katalog # 213-7138
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Bægerglas, lav type, Nalgene®
Katalog # 213-7138
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PMP (TPX), krystalklar
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +150 °C, autoklaverbare v. +121 °C (maks. 20 minutter)
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Designet til almindelig laboratoriebrug. Med tud og letaflæselige, gradueringer, plastkode, maksimal brugstemperatur og symbolet for 'Ikke flammesikker'. Ribbet, så de er nemmere at stable.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifikationer
- Graduation rækkevidde:200 - 2000 ml
- Kapacitet:2000 ml
- Seq:09
- Cat. No.:213-7138
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning