Bægerglas, lav type, Nalgene®
1000 ml, 100 - 1000 ml
PMP (TPX), krystalklar
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +150 °C, autoklaverbare v. +121 °C (maks. 20 minutter)
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Designet til almindelig laboratoriebrug. Med tud og letaflæselige, gradueringer, plastkode, maksimal brugstemperatur og symbolet for 'Ikke flammesikker'. Ribbet, så de er nemmere at stable.
ISO 7056
: ISO 7056
- Graduation rækkevidde:100 - 1000 ml
- Kapacitet:1000 ml
- Seq:08
- Cat. No.:213-7137
- Miljøcertificering:ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning