Bægerglas, lav type, Nalgene®
100 ml, 10 - 100 ml
Katalog # 213-7132
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Bægerglas, lav type, Nalgene®
Katalog # 213-7132
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PMP (TPX), krystalklar
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +150 °C, autoklaverbare v. +121 °C (maks. 20 minutter)
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Designet til almindelig laboratoriebrug. Med tud og letaflæselige, gradueringer, plastkode, maksimal brugstemperatur og symbolet for 'Ikke flammesikker'. Ribbet, så de er nemmere at stable.
ISO 7056
: ISO 7056
Specifikationer
- Graduation rækkevidde:10 - 100 ml
- Kapacitet:100 ml
- Seq:03
- Cat. No.:213-7132
- Miljøcertificering:ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
NAR Certificate of Retirement - Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning