Bægerglas, lav type, Nalgene®
30 ml, 5 - 30 ml
Katalog # 213-7130
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
Se flere alternativerProduct Details & Documents
PMP (TPX), krystalklar
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +150 °C, autoklaverbare v. +121 °C (maks. 20 minutter)
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Designet til almindelig laboratoriebrug. Med tud og letaflæselige, gradueringer, plastkode, maksimal brugstemperatur og symbolet for 'Ikke flammesikker'. Ribbet, så de er nemmere at stable.
ISO 7056
: ISO 7056
Specifikationer
- Graduation rækkevidde:5 - 30 ml
- Kapacitet:30 ml
- Seq:01