Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Pulvertragt, DURAN®

200 mm, 40 mm, 30 mm
  221-1704
Pulvertragt, DURAN®
  221-1704
Pulvertragt, DURAN®
Pulvertragt, DURAN®

200 mm, 40 mm, 30 mm

 
534,00 kr
   
1 * 1 Items
 

DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.

  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that require good thermal resistance
  • Quick and easy to clean

Med glatte indervægge. Til overførsel af pulveragtige materialer. Kan også bruges til væsker. Tragtkanten er slebet og flammepoleret.

 
  • Tragt udv. Ø:
    200 mm
  • Seq:
    09
  • Stilk udv. Ø:
    40 mm
  • Stilklængde:
    30 mm