Pulvertragt, DURAN®
160 mm, 35 mm, 30 mm
Katalog # 221-1703
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
- Good chemical and physical properties
- Use in applications that require good thermal resistance
- Quick and easy to clean
Med glatte indervægge. Til overførsel af pulveragtige materialer. Kan også bruges til væsker. Tragtkanten er slebet og flammepoleret.
Documents
SCOT213543804_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:160 mm
- Stilk udv. Ø:35 mm
- Stilklængde:30 mm