Orders LinkContactUsLinkComponent
Pulvertragt, DURAN®
Pulvertragt, DURAN®
70 mm, 22 mm, 30 mm
Katalog # 221-1700
Leverandør:   DWK Life Sciences
Pulvertragt, DURAN®
Katalog # 221-1700
Leverandør:  DWK Life Sciences
Pulvertragt, DURAN®
Pulvertragt, DURAN®
70 mm, 22 mm, 30 mm
Price
143,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that require good thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Med glatte indervægge. Til overførsel af pulveragtige materialer. Kan også bruges til væsker. Tragtkanten er slebet og flammepoleret.
Documents
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    70 mm
  • Stilk udv. Ø:
    22 mm
  • Stilklængde:
    30 mm