Büchner-tragte, DURAN®
95 mm, 500 ml, 90 mm
Katalog # 511-0338
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
For filter papers or membrane filtration discs.
Specifikationer
- Plade Ø:95 mm
- Kapacitet:500 ml
- Til filter Ø:90 mm