Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tragte, DURAN®
Büchner-tragte, DURAN®
73 mm, 220 ml, 70 mm
Katalog # 511-0337
Leverandør:   DWK Life Sciences
Büchner-tragte, DURAN®
Katalog # 511-0337
Leverandør:  DWK Life Sciences
Büchner-tragte, DURAN®
Büchner-tragte, DURAN®
73 mm, 220 ml, 70 mm
Price
1.360,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
For filter papers or membrane filtration discs.
Specifikationer
  • Plade Ø:
    73 mm
  • Kapacitet:
    220 ml
  • Til filter Ø:
    70 mm