Büchner-tragte, DURAN®
60 mm, 125 ml, 55 mm
Katalog # 511-0336
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
For filter papers or membrane filtration discs.
Specifikationer
- Plade Ø:60 mm
- Kapacitet:125 ml
- Til filter Ø:55 mm